Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, TRC
Code produit 17992775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992775 25 g 25g
17952775 500 g 500g
17912345 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17992775 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH29388025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 920-66-1
Formule moléculaire C3 H2 F6 O
Poids moléculaire (g/mol) 168.04
Synonyme 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2-ol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropanol, 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethanol, Bis(trifluoromethyl)methanol, HFIP, Hexafluoroisopropanol, Hexafluoroisopropyl alcohol, NSC 96336, 2H-Perfluoro-2-propanol
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol
SMILES OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Poids de la formule 168.001