Learn More
Hydrate de 1,1,1,3,3,3-hexafluoroacétone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15510534 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15510534 5 g 5g
15520534 25 g 25g
15530534 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15510534 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 312120050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10057-27-9
Formule moléculaire C3F6O
Poids moléculaire (g/mol) 166.02
Numéro MDL MFCD00149063
Clé InChI VBZWSGALLODQNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexafluoroacetone trihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one trihydrate, 2-propanone, hexafluoro-, trihydrate, hfa trihydrate, acetone, hexafluoro-, trihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate, perfluoroacetone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate; perfluoroacetone trihydrate, hexafluoroacetonetrihydrate
CID PubChem 36719
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan--one2-one ; trihydrate
SMILES FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone hydrate
Point de fusion 18.0°C to 21.0°C
Densité 1.5800g/mL
Point d’ébullition 105.0°C to 108.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.58
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 166.02
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexafluoroacetone hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.