Learn More
Hydrate de 1,1,1,3,3,3-hexafluoroacétone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15530534 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15530534 100 g 100g
15510534 5 g 5g
15520534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15530534 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 312121000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10057-27-9
Formule moléculaire C3F6O
Poids moléculaire (g/mol) 166.02
Numéro MDL MFCD00149063
Clé InChI VBZWSGALLODQNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexafluoroacetone trihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one trihydrate, 2-propanone, hexafluoro-, trihydrate, hfa trihydrate, acetone, hexafluoro-, trihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate, perfluoroacetone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate; perfluoroacetone trihydrate, hexafluoroacetonetrihydrate
CID PubChem 36719
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan--one2-one ; trihydrate
SMILES FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone hydrate
Point de fusion 18.0°C to 21.0°C
Densité 1.5800g/mL
Point d’ébullition 105.0°C to 108.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.58
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 166.02
Pourcentage de pureté 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexafluoroacetone hydrate
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.