Learn More
Sesquihydrate de 1,1,1,3,3,3-hexafluoroacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10591491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Packungsgröße:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Conditionnement Packungsgröße
10591491 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 10591491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 269970250
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone sesquihydrate
Note relative au nom 98%
CAS 13098-39-0
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18°C to 21°C
Couleur Ambre ou jaune
Densité 1.6900g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire 1·5 H2O
Indice de réfraction 1.3060 to 1.311
Numéro MDL MFCD06800792
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.69
Synonyme hexafluoroacetone sesquihydrate, unii-cu1noz8ps6, ccris 4653, acetone, hexafluoro-, sesquihydrate, hexafluoro-2-propanone sesquihydrate, cu1noz8ps6, 2-propanone, hexafluoro-, sesquihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroacetone sesquihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, hydrate 2:3, hexafluoroacetone 1.5-hydrate
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Clé InChI VAIZVCMDJPBJCM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F.C(=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O.O.O
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan--one2-one ; trihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 193.05
CID PubChem 3032602
Viscosité 0.67 mPa.s (38°C)
Poids de la formule 193.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone sesquihydrate
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.