Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, > 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11423801 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423801 25 mL 25mL
11413801 5 mL -
11433801 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11423801 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215124525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.76€
    84.00€ / 25mL
    Économisez 7.76€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Le 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol est un solvant spécial efficace pour solubiliser une large gamme de polymères, y compris ceux qui ne sont pas solubles dans les solvants organiques les plus courants.
  • Le 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol est un solvant spécialisé efficace pour solubiliser une large gamme de polymères, y compris ceux qui ne sont pas solubles dans les solvants organiques les plus courants, tels que :
    • Polyamides, polyacrylonitriles, polyacétals, polyesters (par exemple polyglycolide) et polycétones.
  • Il a également trouvé des applications en biochimie pour solubiliser les peptides et pour monomériser.β -agrégats de protéines en feuillets.
  • Il peut être utilisé comme acide dans les tampons volatils pour la chromatographie liquide à haute performance par paires d'ions (HPLC) couplée à la spectrométrie de masse des acides nucléiques.
  • Le 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol a été utilisé pour préparer des polymères de méthacrylate fonctionnalisés à l'hexafluoroalcool pour les matériaux de lithographie/nanostructuration.
Identifiants chimiques
CAS 29463-77-2
Formule moléculaire C3H2F6O
Poids moléculaire (g/mol) 168.038
Clé InChI BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
CID PubChem 13529
ChEBI CHEBI:63104
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-isopropanol
Note relative au nom Pour l’analyse GC
Couleur Incolore
Densité 1.62 g/mL
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Quantité 25 mL
Poids de la formule 168.04
Pourcentage de pureté 0.9969
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme. Pour en savoir plus, contactez notre service clientèle.