Learn More
Acrylate de 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyle, 98 %, stab. avec 50 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328635 25 g 25g
11318635 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328635 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12128.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2160-89-6
Formule moléculaire C6H4F6O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.09
Numéro MDL MFCD00040104
Clé InChI MNSWITGNWZSAMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl acrylate, hexafluoroisopropyl acrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester, acrylic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester, hexafluoro-2-propyl acrylate, mnswitgnwzsamc-uhfffaoysa, 1h-1-trifluoromethyl trifluoroethyl acrylate
CID PubChem 75096
Nom IUPAC Prop-2-énoate de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yle
SMILES FC(F)(F)C(OC(=O)C=C)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Couleur Incolore
Densité 1.37
Point d’ébullition 81°C to 82°C
Point d’éclair 17°C (62°F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCO2CH(CF3)2
Indice de réfraction 1.319
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 2094742
Gravité spécifique 1.37
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 222.09
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide