Learn More
p-toluènesulfonate de 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11343046
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11343046 5 g 5g
11353046 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10864.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67674-48-0
Formule moléculaire C10H8F6O3S
Poids moléculaire (g/mol) 322.22
Numéro MDL MFCD00039262
Clé InChI QGSVBFAODCJVIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl p-toluenesulfonate, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 4-methylbenzenesulfonate, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 2-4-methylbenzenesulfonate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl 4-toluenesulphonate, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl toluene-p-sulphonate, hexafluoroisopropyl 4-toluenesulfonate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl tosylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl-4-toluensesulfonate, 2-propanol,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester
CID PubChem 98916
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-methylbenzene-1-sulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl p-toluenesulfonate
Point de fusion 39°C to 40°C
Quantité 5 g
Beilstein 4530866
Poids de la formule 322.23
Pourcentage de pureté 97%