Learn More
1,1,1,3,3,3-hexaméthyldisilazane, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10430398 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10430398 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
15149293 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10430398 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430851000
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161.4 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 999-97-3
Formule moléculaire C6H19NSi2
Poids moléculaire (g/mol) 161.4
Numéro MDL MFCD00008259
Clé InChI FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
CID PubChem 13838
ChEBI CHEBI:85068
Nom IUPAC [diméthyl-(triméthylsilylamino)silyl]méthane
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -78.0°C
Densité 0.7600g/mL
Point d’ébullition 125.0°C
Point d’éclair 20°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.4060 to 1.4090
Quantité 100 mL
Merck Index 15,4725
Gravité spécifique 0.76
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with methanol, soluble in acetone, benzene, ethyl ether, pentane, and perchloroethylene
Viscosité 0.9 mm2/s (25°C)
Poids de la formule 161.4
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.