Learn More
1,1'-(1,4-phénylène)bis-Éthanone, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Diacetylbenzene |
| CAS | 1009-61-6 |
| Formule moléculaire | C10 H10 O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Benzene, p-diacetyl- (6CI,8CI), 1,1'-(1,4-Phenylene)bis[ethanone], 1,1'-(1,4-Phenylene)bis(ethan-1-one), 1,1'-(1,4-Phenylene)diethanone, 1,4-Diacetylbenzene, 1-(4-Acetylphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Acetylphenyl)ethanone, 4'-Acetylacetophenone, NSC 295548, p-Acetylacetophenone, p-Diacetylbenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O2/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| Nom IUPAC | 1-(4-acétylphényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.185 |
| Poids de la formule | 162.0681 |