Learn More
1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanédione, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351377 5 g 5g
11361377 25 g 25g
11371377 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11351377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01693.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1522-22-1 | C5H2F6O2 | 208.059 g/mol
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione acts as a chelating ligand. It is used as liquid crystal intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione agit comme un ligand chélateur. Il est utilisé comme intermédiaire à cristaux liquides.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conservez à l’écart des agents oxydants, des agents réducteurs et de l’eau. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1522-22-1
Formule moléculaire C5H2F6O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.059
Numéro MDL MFCD00000426
Clé InChI QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane
CID PubChem 73706
Nom IUPAC 1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dione
SMILES C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione
Densité 1.486
Point d’ébullition 69°C to 71°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Indice de réfraction 1.334
Quantité 5 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 1790138
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 208.06
Pourcentage de pureté ≥98%