Learn More
1,1,1-trifluoro-2-butanone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343806 5 g 5g
11333806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16868.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 381-88-4 | C4H5F3O | 126.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 381-88-4
Formule moléculaire C4H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 126.08
Numéro MDL MFCD00190641
Clé InChI QBVHMPFSDVNFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1-trifluoro-2-butanone, 1,1,1-trifluorobutane-2-one, 2-butanone, 1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoromethyl ethyl ketone, trifluoro-2-butanone, acmc-20ap8w, trifluoromethylethylketone, ethyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl ethyl ketone, 1,1-trifluoro-2-butanone
CID PubChem 238288
Nom IUPAC 1,1,1-trifluorobutanone-2-one
SMILES CCC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Densité 0.929
Point d’ébullition 44°C to 45°C
Point d’éclair −17°C (1°F)
Indice de réfraction 1.307
Quantité 5 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1702220
Poids de la formule 126.08
Pourcentage de pureté 96%