Learn More
1,1,1-Trifluoro-2-butanone, TRC
Code produit 30455181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455181 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455181 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3818805G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1-Trifluoro-2-butanone
CAS 381-88-4
Formule moléculaire C4H5F3O
Quantité 5 g
Synonyme Ethyl Trifluoromethyl Ketone, NSC 42602
Formule InChI InChI=1S/C4H5F3O/c1-2-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
SMILES CCC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1,1,1-trifluorobutanone-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 126.08
Poids de la formule 126.0292