Learn More
1,1,1-Trifluoro-2-butanone, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,1,1-Trifluoro-2-butanone |
| CAS | 381-88-4 |
| Formule moléculaire | C4H5F3O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Ethyl Trifluoromethyl Ketone, NSC 42602 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5F3O/c1-2-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 1,1,1-trifluorobutanone-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.08 |
| Poids de la formule | 126.0292 |