Learn More
1,1,1-Trifluoro-2-iodoéthane, TRC
Code produit 30452562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452562 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452562 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7904005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
CAS 353-83-3
Formule moléculaire C2H2F3I
Quantité 5 g
Synonyme 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoro-1-iodoethane, 2,2,2-Trifluoroethyl Iodide, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
Formule InChI InChI=1S/C2H2F3I/c3-2(4,5)1-6/h1H2
SMILES FC(F)(F)CI
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoro-2-iodoéthane
Poids moléculaire (g/mol) 209.94
Poids de la formule 209.9153