Learn More
1,1,1-Trifluoro-2-iodoéthane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane |
| CAS | 353-83-3 |
| Formule moléculaire | C2H2F3I |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoro-1-iodoethane, 2,2,2-Trifluoroethyl Iodide, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H2F3I/c3-2(4,5)1-6/h1H2 |
| SMILES | FC(F)(F)CI |
| Nom IUPAC | 1,1,1-trifluoro-2-iodoéthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 209.94 |
| Poids de la formule | 209.9153 |