Learn More
1,1,1-trifluoro-2-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367586 25 g 25g
11357586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11150.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 374-01-6 | C3H5F3O | 114.067 g/mol
1,1,1-Trifluoro-2-propanol is used as a chemical building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,1,1-trifluoro-2-propanol est utilisé comme bloc de construction chimique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374-01-6
Formule moléculaire C3H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 114.067
Numéro MDL MFCD00014403
Clé InChI GILIYJDBJZWGBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1-trifluoro-2-propanol, 2-propanol, 1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoroisopropanol, 1,1,1-trifluoropropanol-2, 1,1,1-trifluoro-propan-2-ol, 1-methyl-2,2,2-trifluoroethanol, pubchem12648, acmc-20ap8u, 1,1-trifluoro-2-propanol, 2-propanol,1,1-trifluoro
CID PubChem 9774
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoropropan-2-ol
SMILES CC(C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1-Trifluoro-2-propanol
Densité 1.259
Point d’ébullition 75°C to 76°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Indice de réfraction 1.3175
Quantité 25 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1734738
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 114.07
Pourcentage de pureté 97%