Learn More
1,1,1-trifluoro-3-iodopropane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440887
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440887 1 g 1g
11450887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23284.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 460-37-7 | C3H4F3I | 223.965 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 460-37-7
Formule moléculaire C3H4F3I
Poids moléculaire (g/mol) 223.965
Numéro MDL MFCD00038531
Clé InChI ULIYQAUQKZDZOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-iodo-3,3,3-trifluoropropane, 3,3,3-trifluoropropyl iodide, 3-iodo-1,1,1-trifluoropropane, 1-iodo-3,3,3-trifluoro propane, 3,3,3-trifluoropropyliodide, 1-iodo-2-perfluoroalkyl ethane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo-propane, propane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo, trifluoroiodopropane
CID PubChem 156165
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoro-3-iodopropane
SMILES C(CI)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane
Densité 1.911
Point d’ébullition 89°C to 90°C
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.42
Quantité 1 g
Beilstein 1698182
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 223.96
Pourcentage de pureté ≥98%