Learn More
1,1,1-Trifluoro-3-phénylacétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone |
| Densité | 1.22 |
| Point d’ébullition | 51°C to 52°C (2 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.447 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2614467 |
| Poids de la formule | 188.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |