Learn More
1,1,1-trifluoro-4-iodobutane, 98+ %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410278 5 g 5g
11400278 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23811.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 461-17-6 | C4H6F3I | 237.992 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461-17-6
Formule moléculaire C4H6F3I
Poids moléculaire (g/mol) 237.992
Numéro MDL MFCD00041543
Clé InChI LNDGACQEAYKNOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-iodo-4,4,4-trifluorobutane, 4,4,4-trifluoro-1-iodobutane, 4,4,4-trifluorobutyl iodide, 4-iodo-1,1,1-trifluorobutane, butane, 1,1,1-trifluoro-4-iodo, 1,1,1-trifluoro-4-iodo-butane, acmc-209k5v, 4,4,4-trifluorobutyliodide, ksc235m2j, 1-iodo-4,4,4-trifluoro-butane
CID PubChem 2775189
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoro-4-iodobutane
SMILES C(CC(F)(F)F)CI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 1.85
Point d’ébullition 126°C to 127°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Formule linéaire CF3(CH2)3I
Indice de réfraction 1.4335
Quantité 5 g
Beilstein 1736064
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 237.99
Pourcentage de pureté ≥98%