Learn More
1,1,1-trifluoro-5-méthyl-2,4-hexanédione, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10627221 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10627221 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10627221 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 421760250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
CAS 30984-28-2
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Point d’ébullition 61°C (48.0 mmHg)
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H9F3O2
Formule linéaire CF3COCH2COCH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4005 to 1.4025
Numéro MDL MFCD00045106
Quantité 25 g
Synonyme 1,1,1-trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione, trifluoroacetyl isobutyrylmethane, 2,4-hexanedione, 1,1,1-trifluoro-5-methyl, 5-methyl-1,1,1-trifluoro-2,4-hexanedione, 2,4-hexanedione,1,1,1-trifluoro-5-methyl, tos-bb-0654, 2,4-dioxo-5-methyl-1,1,1-trifluorohexane, 5-methyl-1,1,1-trifluorohexane-2,4-dione
Clé InChI QDJWKASBKAMIDF-ZZXKWVIFSA-N
SMILES CC(C)C(=O)\C=C(\O)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoro-5-méthylhexane-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 182.14
CID PubChem 160191
Poids de la formule 182.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement