Learn More
1,1,1-Trifluoro-N-((trifluorométhyl)sulfonyl)méthanesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulfonyl)methanesulfonamide |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C2HF6NO4S2/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h9H |
| Poids de la formule | 280.9251 |