Learn More
1,1,1-Trifluoracétone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11974871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11974871 500 g Flacon en verre -
10726161 25 g Flacon en verre 25g
10103290 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11974871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139745000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 421-50-1 | C3H3F3O | 112.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 421-50-1
Formule moléculaire C3H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 112.05
Clé InChI FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1-trifluoroacetone, trifluoroacetone, 1,1,1-trifluoro-2-propanone, methyl trifluoromethyl ketone, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro, trifluoromethyl methyl ketone, 3,3,3-trifluoroacetone, 1,1,1,-trifluoroacetone, trifluoroketone, trifluoracetone
CID PubChem 9871
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoropropan-2-one
SMILES CC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1, 1-Trifluoroacetone
Point de fusion -78.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 22.0°C
Point d’éclair −30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3COCH3
Indice de réfraction 1.3000 (20°C, 589nm) max.
Quantité 500 g
Beilstein 01,II,717
Fieser 13,323; 15,212
Gravité spécifique 1.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Viscosité 3.28 mPa.s (15°C)
Poids de la formule 112.05
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,1-Trifluoroacetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.