Learn More
1,1,1-Trifluoroacétone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,1-Trifluoroacetone |
| CAS | 421-50-1 |
| Formule moléculaire | C3H3F3O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3,3,3-Trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-2-propanone, Methyl Trifluoromethyl Ketone, NSC 66412, Trifluoromethyl Methyl Ketone, alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetone |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h1H3 |
| SMILES | CC(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 1,1,1-trifluoropropan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 112.05 |
| Poids de la formule | 112.0136 |