Learn More
1,1,1-tris(diphénylphosphinométhyl)éthane, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497827 5 g 5g
15487827 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37863.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    250.65€ / 5g
    Économisez 27.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22031-12-5 | C41H39P3 | 624.68 g/mol
1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethane is used in chemicals and pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,1,1-tris(diphénylphosphinométhyl)éthane est utilisé dans la recherche chimique et pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22031-12-5
Formule moléculaire C41H39P3
Poids moléculaire (g/mol) 624.68
Numéro MDL MFCD00014084
Clé InChI BARUNXKDFNLHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphos, 1,1,1-tris diphenylphosphinomethyl ethane, 1,1,1-tris diphenylphosphino-methyl ethane, 2-diphenylphosphino methyl-2-methylpropane-1,3-diyl bis diphenylphosphine, 1,3-bis diphenylphosphino-2-diphenylphosphino methyl-2-methylpropane, phenyl triphos, acmc-1cr3v, 3-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanyl methyl-2-methylpropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanylmethyl-2-methyl-propyl-diphenyl-phosphane, 3-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanylmethyl-2-methylpropyl-diphenylphosphane
CID PubChem 423856
Nom IUPAC [3-diphénylphosphanyl-2-(diphénylphosphanylméthyl)-2-méthylpropyl]-diphénylphosphane
SMILES CC(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethane
Point de fusion 99°C to 102°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 624.67
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre