Learn More
1,1,1-Tris(hydroxyméthyl)éthane, 97%
Code produit 10569053 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10569053 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10133670 25 g Flacon en plastique 25g
10337170 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10569053 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140510025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 77-85-0 | C₅H₁₂O₃| 120,15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-85-0
Formule moléculaire C5H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00004687
Clé InChI QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylolethane, 1,1,1-tris hydroxymethyl ethane, trimet, methriol, metriol, pentaglycerine, pentaglycerol, methyltrimethanolmethane, 2-hydroxymethyl-2-methylpropane-1,3-diol, tris hydroxymethyl ethane
CID PubChem 6502
Nom IUPAC 2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropane-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1, 1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 200.0°C to 203.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C(CH2OH)3
Quantité 2.5 kg
Beilstein 01, 520
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols, insoluble in ether, benzene
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement