Learn More
1,1,1-Tris(hydroxyméthyl)propane, TRC
Product Code. 30135870
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
Unit Size:
500g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30135870 500 g 500g
17962645 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135870 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT876340500G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-99-6
Poids moléculaire (g/mol) 134.17
Nom IUPAC 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,1,1-Tri(hydroxymethyl)propane
Formule moléculaire C6 H14 O3
Quantité 500 g
Synonyme 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,1,1-Tri(hydroxymethyl)propane, 1,1,1-Trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-butanol, 2-(Hydroxymethyl)-2-ethyl-1,3-propanediol, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propanediol, 2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propandiol, Addolink TR, Ethriol, Ethyltrimethylolmethane, Ettriol, NSC 3576, Propane, 1,1,1-tris(hydroxymethyl)-, RC Crosslinker TR, T 0480, TMP, TMP (alcohol), Trimethylolpropane, Tris(hydroxymethyl)propane
Formule InChI InChI=1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
SMILES CCC(CO)(CO)CO
Poids de la formule 134.0943