Learn More
1,1,2,2-tétrabromoéthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419783 50 mL -
11429783 250 mL 250mL
11409783 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419783 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12943.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 79-27-6 | C2H2Br4 | 345.65 g/mol
1,1,2,2-Tetrabromoethane is useful for the separation of minerals from supporting rock. It is used as a solvent for fats, greases, oils and waxes. It acts as a mercury substitute in the production of gauges and balancing equipment. It finds application as a floating agent used in processing and separation of mineral oils. Further, it is used as refractive index liquid in microscopy. In addition to this, it is also employed as a flame-retardant additive for polystyrenes, polyurethanes and polyolefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,1,2,2-tétrabromoéthane est utile pour la séparation des minéraux de la roche de support. Il est utilisé comme solvant pour les matières grasses, les graisses, les huiles et les cires. Il sert de substitut au mercure dans la fabrication de jauges et d’équipements d’équilibrage. Il sert également d’agent flottant utilisé dans le traitement et la séparation des huiles minérales. De plus, il est utilisé comme liquide à indice de réfraction en microscopie. En outre, il est également utilisé comme additif ignifuge pour les polystyrènes, les polyuréthanes et les polyoléfines.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’aluminium, le magnésium, les métaux alcalins et le zinc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-27-6
Formule moléculaire C2H2Br4
Poids moléculaire (g/mol) 345.65
Numéro MDL MFCD00000133
Clé InChI QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o
CID PubChem 6588
Nom IUPAC 1,1,2,2-tetrabromoéthane
SMILES BrC(Br)C(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Densité 2.967
Point d’ébullition 118°C to 120°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.637
Quantité 50 mL
Numéro UN UN2504
Merck Index 14,9185
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 345.67
Pourcentage de pureté 97%