Learn More
1,1,2,2-tetrabromoéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10488043 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10488043 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10543931 250 g Flacon en verre 250g
10751841 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10488043 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180870025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-27-6 | C2H2Br4 | 345.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-27-6
Formule moléculaire C2H2Br4
Poids moléculaire (g/mol) 345.65
Numéro MDL MFCD00000133
Clé InChI QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o
CID PubChem 6588
Nom IUPAC 1,1,2,2-tetrabromoéthane
SMILES BrC(Br)C(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2,2-Tetrabromoethane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 1.0°C
Densité 2.9600g/mL
Point d’ébullition 244.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br2CHCHBr2
Indice de réfraction 1.6355 to 1.6380
Quantité 2.5 kg
Beilstein 01, 94
Merck Index 15, 9330
Gravité spécifique 2.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.63g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, benzene, miscible with ethanol, ether, chloroform, aniline, and glacial acetic acid
Poids de la formule 345.64
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide