Learn More
1,1,2,2-tétrachloroéthane-d2, pour RMN, 99,5+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10158143 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10158143 25 g 25g
10227380 1 g 1g
10229563 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10158143 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 321310250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 33685-54-0 | C2H2Cl4 | 169.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33685-54-0
Formule moléculaire C2H2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 169.85
Numéro MDL MFCD00037672
Clé InChI QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Synonyme 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
CID PubChem 118531
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-dideutérioéthane
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5+ atom% D, for NMR
Densité 1,6100 g/ml
Deutérium (D) 99,50% min
Quantité 25 g
Formule linéaire (Cl2CD)2
Poids de la formule 169.86
Qualité RMN
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H310-Mortel par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.