Learn More
1,1,2,2-Tetrachloroethane, Reagent grade, ≥98.0%, Honeywell™
Code produit 15691670 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15691670 500 mL Flacon en verre 500mL
15661670 100 mL Flacon en verre 100mL
15671670 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15691670 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 185434500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Qualité réactif, ≥ 98,0 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-34-5
Formule moléculaire C2H2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 167.838
Numéro MDL MFCD00000848
Clé InChI QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
CID PubChem 6591
ChEBI CHEBI:36026
Nom IUPAC 1,1,2,2-tetrachloroethane
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifica
Nom chimique ou matériau 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Point de fusion -43°C
Couleur Incolore
Densité 1.586g/mL at 25°C
Point d’ébullition 147°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CHCl2CHCl2
Indice de réfraction n20/D 1.494(lit.)
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1702
Beilstein 969206
Densité de vapeur 5.8 (vs air)
Poids de la formule 167.85g/mol
Tension de vapeur 8mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Réactif
Forme physique Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.