Learn More
(1,1,2,2-Tetrafluoroéthoxy)benzène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11490648
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490648 5 g -
11480648 1 g 1g
11400658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25189.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 350-57-2
Formule moléculaire C8H6F4O
Poids moléculaire (g/mol) 194.129
Numéro MDL MFCD00042102
Clé InChI GRDIVJPQARIBNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,2,2-tetrafluoroethoxy benzene, tetrafluoroethoxy benzene, fentalene-14, benzene, 1,1,2,2-tetrafluoroethoxy, 1,1,2,2-tetrafluoro-1-phenoxyethane, 3-06-00-00598 beilstein handbook reference, benzene, tetrafluoroethoxy, ether, phenyl tetrafluoroethoxy, tetrafluoroethyl ether of phenol, 4-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy benzene
CID PubChem 67692
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrafluoroéthoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(C(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau (1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene
Densité 1.28
Point d’ébullition 152°C to 153°C
Point d’éclair 46°C (115°F)
Indice de réfraction 1.421
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 194.13
Pourcentage de pureté 98%