Learn More
1,1,2,2-Tétrahydroperfluorodécanol, TRC
Code produit 30006034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006034 5 g 5g
30004122 25 g 25g
17944755 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006034 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2943005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 678-39-7
Formule moléculaire C10 H5 F17 O
Poids moléculaire (g/mol) 464.12
Synonyme 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanol, (Perfluorooctyl)ethanol, 1,1,2,2-Tetrahydroheptadecafluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecan-1-ol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyl alcohol, 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluoro-1-decanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanol, 1H,1H,2H,2H-Tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethyl alcohol, 8-2 Fluorotelomer alcohol, 8-2 Telomer B alcohol, 8:2 FTOH, A 1820, C 1820, Daikin A 1820, Fluowet EA 800, PFA 8, β-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanol, (Perfluorooctyl)ethanol, 1,1,2,2-Tetrahydroheptadecafluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecan-1-ol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyl alcohol, 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluoro-1-decanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanol, 1H,1H,2H,2H-Tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethyl alcohol, 8-2 Fluorotelomer alcohol, 8-2 Telomer B alcohol, 8:2 FTOH, A 1820, C 1820, Daikin A 1820, Fluowet EA 800, PFA 8, β-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, PFC, 8:2 Fluorotelomer Alcohol
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptacafluoro-décane-1-ol
SMILES OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2,2H-Perfluoro-1-decanol
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H5F17O/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h28H,1-2H2
Poids de la formule 464.0069