Learn More
1,1,2,2-tetraméthylcyclopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495726 5 g 5g
11405736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495726 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20809.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4127-47-3 | Molecular Formula: C7H14 | Molecular Weight: 98.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4127-47-3
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Numéro MDL MFCD00060790
Clé InChI JCHUCGKEGUAHEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropane, 1,1,2,2-tetramethyl, acmc-209jjk, jchucgkeguaheh-uhfffaoysa, 1,1,2,2-tetramethyl cyclopropane, 1,1,2,2-tetramethyl-cyclopropane
CID PubChem 77778
Nom IUPAC 1,1,2,2-Tétraméthylcyclopropane
SMILES CC1(C)CC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2,2-Tetramethylcyclopropane
Densité 0.72
Point d’ébullition 76°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Poids de la formule 98.19
Pourcentage de pureté 99%