Learn More
1,1,2,2-Tétraphényléthane-1,2-diol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,2,2-Tetraphenylethane-1,2-diol |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H22O2/c27-25(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)26(28,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,27-28H |
| Poids de la formule | 366.162 |