Learn More
1,1,2,3,4,5,6-Heptachlorocyclohexane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,2,3,4,5,6-Heptachlorocyclohexane |
| CAS | 707-55-1 |
| Formule moléculaire | C6H5Cl7 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Heptachlorocyclohexane, 1,1,2,3,4,5,6-Heptachlorocyclohexane |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5Cl7/c7-1-2(8)4(10)6(12,13)5(11)3(1)9/h1-5H |
| SMILES | ClC1(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl |
| Nom IUPAC | 1,1,2,3,4,5,6-heptachloroHexane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 325.27 |
| Poids de la formule | 321.82 |