Learn More
1,1'-[(2-éthyl-1,3-propanediyl)bis(oxyméthylène)]bisbenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1'-[(2-Ethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisbenzene |
| CAS | 33498-90-7 |
| Formule moléculaire | C12 H14 F N O2 . HBr |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14FNO2.BrH/c13-9-1-2-10(11(15)7-9)12(16)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14-15H,3-6H2;1H |
| SMILES | Br.Oc1cc(F)ccc1C(=O)C2CCNCC2 |
| Nom IUPAC | (4-fluoro-2-hydroxyphényl)-pipéridine-4-ylméthanone ;hydrobromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 304.155 |
| Poids de la formule | 303.027 |