Learn More
1-[1-(2-méthoxyéthyl)pipéridin-3-yl]méthanamine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-[1-(2-methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamine |
| CAS | 936940-49-7 |
| Formule moléculaire | C9 H20 N2 O |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H20N2O/c1-12-6-5-11-4-2-3-9(7-10)8-11/h9H,2-8,10H2,1H3 |
| SMILES | COCCN1CCCC(CN)C1 |
| Nom IUPAC | [1-(2-méthoxyéthyl)pipéridin-3-yl]méthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.268 |
| Poids de la formule | 172.158 |