Learn More
1,1,2-trichloroéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10447720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10447720 250 mL Flacon en verre 250mL
10427720 1 L Flacon en verre 1L
11974471 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10447720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139432500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 79-00-5 | C2H3Cl3 | 133.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-00-5
Formule moléculaire C2H3Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 133.40
Numéro MDL MFCD00000852
Clé InChI UBOXGVDOUJQMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethane, 1,1,2-trichloro, vinyltrichloride, beta-trichloroethane, 1,1,2-trichlorethane, vinyl trichloride, 1,2,2-trichloroethane, ethane trichloride, rcra waste number u227, rcra waste number u359, .beta.-t
CID PubChem 6574
ChEBI CHEBI:36018
Nom IUPAC 1,1,2-trichloroéthane
SMILES ClCC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1, 2-Trichloroethane
Point de fusion -37.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.4300g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 115.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CHCl2
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4720
Quantité 250 mL
Beilstein 01,85
Merck Index 15,9802
Gravité spécifique 1.43
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,miscible with alcohols,ethers,esters and ketones
Viscosité 1.69 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 133.4
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide