Learn More
1,1,2-Trichloroéthane, TRC
Code produit 30457140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457140 5 g -
30451894 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30457140 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7735305G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-00-5
Formule moléculaire C2 H3 Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 133.4
Synonyme Ethane, 1,1,2-trichloro-, 1,1,2-Trichloroethane, 1,2,2-Trichloroethane, NSC 405074, Trichloroethane, Vinyltrichloride, β-T, β-Trichloroethane
Nom IUPAC 1,1,2-trichloroéthane
SMILES ClCC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2-Trichloroethane
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2
Poids de la formule 131.93