Learn More
1,1,2-Triméthyl-1H-benz[e]indole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10607231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10607231 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10607231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421900250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 41532-84-7 | C15H15N | 209.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1, 2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Note relative au nom 96%
CAS 41532-84-7
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 111°C to 117°C
Couleur Jaune à marron
Densité 0.7000g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H15N
Numéro MDL MFCD00082627
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.7
Synonyme 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,acetonitrile (20°C)
Clé InChI WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
Nom IUPAC 1,1,2-triméthyle-1H-benzo[e]indole
Poids moléculaire (g/mol) 209.29
CID PubChem 170530
Poids de la formule 209.29
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.