Learn More
1,1,2-Triméthyl-1H-benzo[e]indole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11414827 5 g 5g
11404827 1 g -
11424827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21804.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 41532-84-7 | C15H15N | 209.29 g/mol
Reactant used for preparation of fluorescent probes for imaging of tumors, hypoxia-sensitive fluorescent probes for real-time imaging of acute ischemia and near IR fluorescent probe for imaging integrin receptor expression.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utilisé pour la préparation de sondes fluorescentes pour l’imagerie de tumeurs in vivo, les sondes fluorescentes sensibles à l’hypoxie pour l’imagerie en temps réel in vivo de l’ischémie aiguë et de la sonde fluorescente proche de l’IR pour l’expression des récepteurs de l’intégrine dans l’imagerie.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41532-84-7
Formule moléculaire C15H15N
Poids moléculaire (g/mol) 209.29
Numéro MDL MFCD00082627
Clé InChI WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
CID PubChem 170530
Nom IUPAC 1,1,2-trimethyl-1H-benzo[e]indole
SMILES CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
Point de fusion 114°C to 119°C
Quantité 5 g
Beilstein 153709
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 209.29
Pourcentage de pureté 97%