Learn More
1,1,2-Triméthyl-1H-benzo[e]indole, TRC
Code produit 30456748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456748 10 g 10g
30451374 1 g 1g
30450751 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456748 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89603010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41532-84-7
Formule moléculaire C15H15N
Poids moléculaire (g/mol) 209.29
Synonyme 2,3,3-Trimethyl-3H-benz[e]indole, 2,3,3-Trimethyl-4,5-benzo-3H-indole, 1,2-Trimethyl-[1H]-benz[e]indole, 1,1,2-Trimethylbenzo[e]indolenine, 1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Nom IUPAC 1,1,2-triméthylbenzo[e]indole
SMILES CC1=Nc2ccc3ccccc3c2C1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C15H15N/c1-10-15(2,3)14-12-7-5-4-6-11(12)8-9-13(14)16-10/h4-9H,1-3H3
Poids de la formule 209.1204