Learn More
Acide 1,1’ :3,15″-phényl-’-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483737 250 mg 250mg
11476600 1 g 1g
11486600 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15483737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27640.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 128388-54-5 | C18H15BO2 | 274.126 g/mol
A double Suzuki cross-coupling protocol has been devised as a practical route to a variety of terphenyls. Good chemoselectivity was observed. Unsymmetrically substituted triphenylenes were also easily prepared. A double Suzuki cross-coupling protocol has been devised as a practical route to a variety of terphenyls and triphenylenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un double protocole de couplage croisé Suzuki a été conçu comme une voie pratique vers une variété de terphényles. Une bonne chimiosélectivité a été observée. Des triphénylènes substitués de façon asymétrique ont également été facilement préparés. Un double protocole de couplage croisé Suzuki a été conçu comme une voie pratique vers une variété de terphényles et de triphénylènes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré (2-4°C). Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128388-54-5
Formule moléculaire C18H15BO2
Poids moléculaire (g/mol) 274.126
Numéro MDL MFCD09953491
Clé InChI MRBZYVMZUBUDAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-diphenylphenyl boronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-ylboronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-boronic acid, 3,5-diphenylbenzeneboronic acid, 5'-m-terphenylboronic acid, boronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-yl, boronic acid,b-1,1':3',1-terphenyl-5'-yl, 5-phenyl-1,1'-biphenyl-3-ylboronic acid, 3,5-diphenylphenyl, acmc-1cc4x
CID PubChem 14739363
Nom IUPAC Acide (3,5-diphénylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1':3',1''-Terphenyl-5'-boronic acid
Point de fusion 292°C to 296°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 274.13
Pourcentage de pureté 95%