Learn More
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodécaméthylhexasiloxane, TRC
Code produit 30008522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008522 100 mg 100mg
30004783 500 mg 500mg
30005809 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008522 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD535793100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 995-82-4
Formule moléculaire C12H38O5Si6
Poids moléculaire (g/mol) 430.94
Synonyme Hexasiloxane, 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-dodecamethyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane (ACI), 1,11-Dihydrododecamethylhexasiloxane, 1,11-Dihydrogendodecamethylhexasiloxane, Dodecamethyl-1,11-dihydrohexasiloxane
Nom IUPAC diméthylsilyloxy- diméthylsilyloxy(diméthyl)silyl]oxy-diméthylsilyl]oxy-diméthylsilyl]oxy-diméthylsilane
SMILES C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H38O5Si6/c1-18(2)13-20(5,6)15-22(9,10)17-23(11,12)16-21(7,8)14-19(3)4/h18-19H,1-12H3
Poids de la formule 430.1335