Learn More
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10737402 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5mL; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10737402 5mL; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10737402 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 337570050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Note relative au nom 97%
CAS 1189-93-1
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8220g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H18O2Si3
Formule linéaire Si(CH3)2[OSi(CH3)2H]
Indice de réfraction 1.3790 to 1.3820 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00039788
Quantité 5 mL
Synonyme 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
Clé InChI YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
Nom IUPAC [(diméthyl-$l^{3}-silanyl)oxy-diméthylsilyl]oxy-diméthylsilicone
Poids moléculaire (g/mol) 206.463
CID PubChem 6327152
Poids de la formule 208.48
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.