Learn More
Isocyanate de 1,1,3,3-Tétraméthylbutyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319485 1 g 1g
11329485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319485 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18706.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1611-57-0 | C9H17NO | 155.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1611-57-0
Formule moléculaire C9H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 155.24
Numéro MDL MFCD00209615
Clé InChI XOHBENIMDRFUIH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 407498
Nom IUPAC 2-isocyanato-2,4,4-triméthylpentane
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
Densité 0.859
Point d’ébullition 170°C to 172°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.426
Quantité 1 g
Numéro UN UN3080
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 1,1,3,3-tetramethylbutyl isocyanate, tert-octyl isocyanate, 2-isocyanato-2,4,4-trimethyl-pentane, pentane, 2-isocyanato-2,4,4-trimethyl, acmc-1bnst, pentane,2-isocyanato-2,4,4-trimethyl, unavailable-see asdi_catno 500009647, 1,1,3,3-tetramethylbutyl isocyanate∼2,4,4-trimethyl-2-pentyl isocyanate
Poids de la formule 155.24
Pourcentage de pureté 98%