Learn More
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485063 100 mL 100mL
11434250 25 mL 25mL
11495063 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485063 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12314.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.50€
    47.65€ / 100mL
    Économisez 10.85€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80-70-6 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
1,1,3,3-Tetramethylguanidine is employed as a polyurethane foam catalyst, as an accelerator for the syntheses of polysulfured rubber. It is also used as a strong base in the photochemical (couplers) and in the pharmaceutical (steroids) industries. It is essential for the preparation of alkyl nitriles from alkyl halides and 3'-alkylthymidines from 3'-nitrothymidines. It serves as an efficient and selective catalyst for the benzoylation of alcohols. It replaces the expensive bases 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) and 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (DBN) in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,1,3,3-tétraméthylguanidine est utilisée comme catalyseur de mousse de polyuréthane, en tant qu’accélérateur pour les synthèses de caoutchouc polysulfuré. Elle est également utilisée comme base solide dans les industries photochimiques (coupleurs) et pharmaceutiques (stéroïdes). Elle est essentielle pour la préparation de nitriles alkyle à partir d’halogénures d’alkyle et de 3′-alkylthymidines à partir de 3′-nitrothymidines. Elle sert de catalyseur efficace et sélectif pour la benzoylation des alcools. Elle remplace les bases dispendieuses 1,8-Diazabicyo[5.4.0]undec-7-ène (DBU) et 1,5-Diazabicyo[4.3.0]non-5-ène (DBN) dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides minéraux et organiques, le dioxyde de carbone. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-70-6
Formule moléculaire C5H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 115.18
Numéro MDL MFCD00008323
Clé InChI KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine
CID PubChem 66460
Nom IUPAC 1,1,3,3-tétraméthylguanidine
SMILES CN(C)C(=N)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Point de fusion <-30°C
Densité 0.918
Point d’ébullition 162°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Indice de réfraction 1.469
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2920
Beilstein 969608
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,3,3-Tetramethylguanidine