Learn More
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11495063
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11495063 500 mL 500mL
11434250 25 mL 25mL
11485063 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11495063 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12314.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.98€
    166.65€ / 500mL
    Économisez 36.33€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 80-70-6 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
1,1,3,3-Tetramethylguanidine is employed as a polyurethane foam catalyst, as an accelerator for the syntheses of polysulfured rubber. It is also used as a strong base in the photochemical (couplers) and in the pharmaceutical (steroids) industries. It is essential for the preparation of alkyl nitriles from alkyl halides and 3'-alkylthymidines from 3'-nitrothymidines. It serves as an efficient and selective catalyst for the benzoylation of alcohols. It replaces the expensive bases 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) and 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (DBN) in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,1,3,3-tétraméthylguanidine est utilisée comme catalyseur de mousse de polyuréthane, en tant qu’accélérateur pour les synthèses de caoutchouc polysulfuré. Elle est également utilisée comme base solide dans les industries photochimiques (coupleurs) et pharmaceutiques (stéroïdes). Elle est essentielle pour la préparation de nitriles alkyle à partir d’halogénures d’alkyle et de 3′-alkylthymidines à partir de 3′-nitrothymidines. Elle sert de catalyseur efficace et sélectif pour la benzoylation des alcools. Elle remplace les bases dispendieuses 1,8-Diazabicyo[5.4.0]undec-7-ène (DBU) et 1,5-Diazabicyo[4.3.0]non-5-ène (DBN) dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides minéraux et organiques, le dioxyde de carbone. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-70-6
Formule moléculaire C5H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 115.18
Numéro MDL MFCD00008323
Clé InChI KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine
CID PubChem 66460
Nom IUPAC 1,1,3,3-tétraméthylguanidine
SMILES CN(C)C(=N)N(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Point de fusion <-30°C
Densité 0.918
Point d’ébullition 162°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Indice de réfraction 1.469
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2920
Beilstein 969608
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 99%