Learn More
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10513391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10513391 100 g Flacon en verre 100g
10276990 500 g Flacon en verre 500g
30117284 2 kg Flacon en verre 2kg
11995591 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10513391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221291000
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 80-70-6 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-70-6
Poids moléculaire (g/mol) 115.18
Clé InChI KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine
CID PubChem 66460
SMILES CN(C)C(=N)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Point de fusion -30.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 160.0°C to 162.0°C
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H13N3
Formule linéaire (CH3)2NC(=NH)N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4670 to 1.4690
Quantité 100 g
Beilstein 04,I,335
Fieser 01,1145; 04,489; 12,477
Merck Index 15,9375
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible
Nom IUPAC 1,1,3,3-tétraméthylguanidine
Viscosité 0.002 Pas (20°C)
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide