Learn More
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,3,3-Tetramethylguanidine |
| CAS | 80-70-6 |
| Formule moléculaire | C5H13N3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Guanidine, 1,1,3,3-tetramethyl- (6CI,8CI), N,N,N',N'-Tetramethylguanidine, 1,1,3,3-Tetramethylguanidine, N1,N1,N3,N3-Tetramethylguanidine, NSC 148309, PC-CAT TMG, Tetramethylguanidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)C(=N)N(C)C |
| Nom IUPAC | 1,1,3,3-tétraméthylguanidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 115.18 |
| Poids de la formule | 115.111 |